Learn More
Aluminum oxide, activated, acidic, Brockmann Grade I, 58 angstroms
Codice prodotto. 11387177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387177 1 kg 1kg
11377177 250 g 250g
11397177 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11387177 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011501.A1
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Acidic; S.A. 150m2/g | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is used for the separation of both inorganic anions and acidic organic molecules such as acidic amino acids, aromatic acids and carboxylic acids. It is essential in protein extraction as a component in the preparation of tissues. It is also used as a grinding or blending agent. Aluminum oxide is a source of aluminum in reactions, an abrasive agent, and as a refractory material. Also Aluminum oxide can act as a catalyst in a variety of reactions such as the claus process and in the dehydration of alcohols to alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2045°C
Nota nome activated, acidic, 58 angstroms
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Odore Odorless
Aspetto White powder
Densità 3.965g/cm3
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 101.96
Grado Brockmann