Learn More
Haldenwanger™ Navicelle per combustione in ossido di alluminio
Codice prodotto. 12337018
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 X 11 X 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
12337018 115 x 16 x 9 mm Pezzo
12347018 120 x 30 x 15 mm Pezzo
12357018 160 x 40 x 21 mm Pezzo
12367018 200 x 15 x 15 mm Pezzo
12397008 45 x 11 x 7 mm Pezzo
12317018 75 X 11 X 7 mm Pezzo
12327018 87 x 17 x 9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12337018 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L ALS.SCH.115X16X9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.80€
    66.33€ / pezzi 1
    Risparmia 7.47€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 27-11-2026
Use these boats for a variety laboratory applications. Haldenwanger™ Aluminum Oxide Combustion Boats are ideal for chemical calcining, metal casting and sample preparation.
Aluminum oxide boats of great hardness, strength and chemical resistance. Suitable for continuous use up to 1, 700°C to 1, 750°C.
Specifica
Tipo Navicella per combustione
Dimensioni (L x P x A) 115 x 16 x 9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso continuo da 1700 a 1750 °C.
Altezza (sistema metrico) 9 mm
Materiale Ossido di alluminio
Quantità 1 ciascuno