Learn More
Haldenwanger™ Navicelle per combustione in ossido di alluminio
Codice prodotto. 12347018
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 X 11 X 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
12347018 120 x 30 x 15 mm Pezzo
12337018 115 x 16 x 9 mm Pezzo
12357018 160 x 40 x 21 mm Pezzo
12367018 200 x 15 x 15 mm Pezzo
12397008 45 x 11 x 7 mm Pezzo
12317018 75 X 11 X 7 mm Pezzo
12327018 87 x 17 x 9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12347018 Fornitore Haldenwanger™ N. del fornitore L ALS.SCH.120X30X15
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these boats for a variety laboratory applications. Haldenwanger™ Aluminum Oxide Combustion Boats are ideal for chemical calcining, metal casting and sample preparation.
  • Aluminum oxide boats
  • Great hardness and strength
  • Resistant to heat and caustic chemicals
  • Suitable for continuous use up to 1,750°C
Specifica
Tipo Piattino per combustione
Dimensioni (L x P x A) 120 x 30 x 15 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso continuo fino a 1700/1750 °C.
Altezza (sistema metrico) 15 mm
Materiale Ossido di alluminio
Quantità 1 ciascuno