Learn More
Aluminum oxide, gamma-phase, nanopowder, 99+%
Codice prodotto. 11460001
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460001 25 g 25g
11470001 100 g 100g
11480001 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11460001 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044757.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is used in protein extraction as a component in the preparation of tissues. It is also used as a grinding or blending agent. It can act as a catalyst in a variety of reactions such as the Claus process. It is used in the production of aluminum, manufacture of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio >99%
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Peso formulazione 101.96