Learn More
Aluminum oxide, polishing compound
Codice prodotto. 15491567
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
57 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491567 57 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15491567 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039807.LA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Polishing compound for IR crystal windows
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Forma fisica Particles
Nota nome Polishing compound
Odore Odorless
Dimensione particelle 0.3 Micron
Quantità 57 g
Punti di ebollizione 2980°C
CAS 1344-28-1
Punto di fusione 2045°C
Formula molecolare Al2O3
Numero MDL MFCD00003424
Indice di Merck 14,356
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC Name dialuminium(3+) trioxidandiide
Molecular Weight (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Peso formulazione 101.96