Learn More
Aluminum oxide, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Codice prodotto. 11360809
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11360809 25 g 25g
11370809 100 g 100g
11380809 500 g 500g
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11360809
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010627.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminum oxide is used as an abrasive, dosimeter, filler of choice for plastics, ingredient in sunscreen and cosmetics. Aluminum oxide flakes are also used in paint for providing reflective decorative effects. In laboratories it is widely used as a medium for chromatographic purifications. It is used in the production of aluminum (Hall–Héroult process), alumina nanofibers, cutoff tools, and sandpaper. It serves as a catalyst for several reactions of industrial importance, including converting alcohols into alkenes, decomposing hydrazine, drying of gases, and converting hydrogen sulfide into sulfur in refineries (Claus Process). It is also used in integrated circuits, compact fluorescent lamps (CFL), sodium vapor lamps, hip replacements, CD/DVD polishing, superconducting quantum interference devices (SQUIDS), insulation devices, and as a support for many popular catalysts (for example, in Ziegler-Natta polymerizations).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1344-28-1
Formula molecolare Al2O3
Molecular Weight (g/mol) 101.96
Numero MDL MFCD00003424
InChI Key PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Punti di ebollizione 2980°C
Materiale o nome chimico Aluminum oxide
Punto di fusione 2045°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.995% (Metal basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water,ethanol and diethyl ether.
IUPAC Name dialuminum;oxygen(2-)
Peso formulazione 101.96
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.768
Aspetto White powder
Densità 3.965