Learn More
Alfa Aesar™ Aluminum oxide, for TLC, with gypsum
For TLC
Marca:  Alfa Aesar™ 046113.22
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1344-28-1 Peso : 0.10000kg
Quantità 100g
Codice prodotto. 15442617
  • 22.00€ / 100g
Spedizione stimata: 28-06-2021
Identificatori chimici
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminium(3+) trioxidandiide
Specifica
Aluminum oxide
1344-28-1
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
Odorless
1.765
White
100g
With gypsum
Al2O3
14,356
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminium(3+) trioxidandiide
9989226
5-15 Micron APS Powder
5 to 15 Micron APS
2980°C
2045°C
Videos
SDS Documenti
Certificati