Learn More
Aluminum phosphate, 97%
Codice prodotto. 11366128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11366128 250 g 250g
11356128 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011109.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.951 g/mol
As a flux for ceramics, preparation of dental cement, cement with calcium sulfate and sodium silicate, special glasses, as gel in pharmacy.Aluminum phosphate is used as catalysts, molecular sieves, flux for ceramics and as a gel in pharmacy. It is employed in the preparation of dental cement, emollients and fire-resistant coating. It plays an important role as an anti-fouling agent in textile industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-30-7
Formula molecolare AlO4P
Molecular Weight (g/mol) 121.951
Numero MDL MFCD00003430
InChI Key ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC Name aluminum;phosphate
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum phosphate
Punto di fusione >1500°C
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Aspetto White powder
Intervallo percentuale saggio 97%
Densità 2.566 g/cm3
Informazioni di solubilità Insoluble in water and acetic acid. Slightly soluble in concentrated hydrochloric acid and nitric acid.Insoluble in water.
Peso formulazione 121.95
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum phosphate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..