Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Mandatory Signs
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC 255-DIA 100-B7525 |
| Materiale | Aluminum, Polyester |
| Quantità | 1 Ea. |
| Descrizione | Aluminum with Polyester Overlaminate |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and outdoor safety signs |
| Spessore | 0.271 mm |
| Temperature Range (Metric) | -40°C to 140°C |
| Forma | Round |
| Vedi altri risultati |