Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Mandatory Signs
Codice prodotto. 12603486 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
200 mm
315 mm
Testo visualizzato:
Protective Gloves
Use Head Protection
Use breathing protection
Use face shield
Use full protective
Use overshoes
Use protective hood
Using Foot
Wear protective apron
Dimensione della confezione:
Pezzo
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Testo visualizzato Dimensione della confezione
12603486 200 mm Wear protective apron Pezzo
11704904 100 mm Protective Gloves Pezzo
11840752 200 mm Protective Gloves Pezzo
11734854 315 mm Protective Gloves Pezzo
11764894 100 mm Use breathing protection Pezzo
11754854 315 mm Use breathing protection Pezzo
11880742 200 mm Use breathing protection Pezzo
11744854 315 mm Use face shield Pezzo
11744894 100 mm Use face shield Pezzo
10051104 200 mm Use face shield Pezzo
11850732 200 mm Use Head Protection Pezzo
11840742 200 mm Use full protective Pezzo
11774894 100 mm Use overshoes Pezzo
11784894 200 mm Use overshoes Pezzo
11794894 315 mm Use overshoes Pezzo
11754894 100 mm Use protective hood Pezzo
11764854 200 mm Use protective hood Pezzo
11774854 315 mm Use protective hood Pezzo
11810752 200 mm Using Foot Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Codice prodotto. 12603486 Fornitore Brady™ N. del fornitore 257970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.95€
    13.51€ / pezzi 1
    Risparmia 1.44€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC 608-DIA 200-B7525
Materiale Aluminum, Polyester
Quantità 1 Ea.
Descrizione Aluminum with Polyester Overlaminate
Diametro (sistema metrico) 200 mm
Da utilizzare con (applicazione) Indoor and outdoor safety signs
Spessore 0.271 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Round
Testo visualizzato Wear protective apron
Product Type Mandatory Sign
Colore White on Blue