Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Safety Signs
Codice prodotto. 15102819 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black on Yellow
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15102819 Black on Yellow Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15102819 Fornitore Brady™ N. del fornitore 828844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.80€
    25.06€ / pezzi 1
    Risparmia 2.74€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 315-AL-CRD/1
Materiale Aluminum, Polyester
Quantità 1 Ea.
Descrizione Aluminum with Polyester Overlaminate
Da utilizzare con (applicazione) Used for indoor and outdoor safety signs
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Spessore 0.271 mm
Larghezza (sistema metrico) 315 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Forma Triangular
Lingue Global
Testo visualizzato CAUTION Hot Surface Pictogram
Product Type Safety Sign
Colore Black on Yellow