Learn More
Brady™ Aluminum with Polyester Overlaminate Transport Signs
Codice prodotto. 11780234 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Testo visualizzato:
1.5 1
1.6 1
3
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Testo visualizzato Dimensione della confezione
11780234 1.5 1 Pezzo
11770244 3 Pezzo
11700254 4 Pezzo
11710244 1.6 1 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11780234 Fornitore Brady™ N. del fornitore 223594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.80€
    26.75€ / pezzi 1
    Risparmia 4.05€
    13% Sconto
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Alternate Part Number ADR 1.5-297*297-B7525
Include 1 Sign/Card
Materiale Aluminum
Quantità 1 Ea.
Tipo di montaggio Self-adhesive
Da utilizzare con (applicazione) Facility Identification
Altezza (sistema imperiale) 11.69 in.
Altezza (sistema metrico) 297 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 284°F
Temperatura max (sistema metrico) 140°C
Min. Temperature (English) -40°F
Spessore 1.016 mm
Larghezza (sistema imperiale) 11.69 in.
Larghezza (sistema metrico) 297.00 mm
Temperature Range (Metric) -40 °C-140 °C
Forma A rombo
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +248°F
Lingue Universal
Testo visualizzato 1.5 1
Product Type Transport Sign
Colore Black on Orange