Learn More
Aluminum Potassium Sulfate, 12-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15537844 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15537844 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15537844 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 054601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    421.74€
    252.96€ / 500g
    Risparmia 168.78€
    40% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-02-2027
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 7784-24-9
Formula molecolare AlH24KO20S2
Molecular Weight (g/mol) 474.372
InChI Key GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC Name aluminum;potassium;disulfate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Potassium Sulfate
Nota nome 12-Hydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 500 g
Peso formulazione 474.39
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.73kg