Learn More
Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15672350 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15672350 500 g Flacone in polietilene 500g
15652350 100 g Flacone in polietilene 100g
15662350 2.5 kg Flacone in polietilene 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15672350 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 237086500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-24-9
Formula molecolare AlH24KO20S2
Molecular Weight (g/mol) 474.372
Numero MDL MFCD00149143
InChI Key GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC Name aluminum;potassium;disulfate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Punto di fusione 92°C
Colore White
pH 3 to 3.5 at 20°C
Quantità 500 g
Formula lineare AlK(SO4)2 · 12H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 474.39g/mol
Percent Purity 98.0 to 102.0%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Powder or Crystals
Densità 1.757g/mL at 25°C