Learn More
Aluminum potassium sulfate dodecahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 99.0-100.5% (calc. on dry substance), Solstice
Codice prodotto. 15661160 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15661160 6 x 1 kg pezzi 6
15651160 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15661160 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 126236X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Puriss., meets analytical specification of BP, European Pharmacopoeia, 99.0-100.5% (calc. on dry substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-24-9
Formula molecolare AlH24KO20S2
Molecular Weight (g/mol) 474.372
Numero MDL MFCD00149143
InChI Key GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62667
ChEBI CHEBI:86465
IUPAC Name aluminum;potassium;disulfate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum potassium sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 92°C (literature)
Nota nome Puriss., Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 99.0-100.5% (calc. on dry substance)
CAS max % 100.0000%
Quantità 6 x 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0 to 100.5%
Formula lineare AlK(SO4)2 · 12H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 474.39
Percent Purity 99.0 to 100.5% (calc. on dry substance)
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 1.757 g/mL at 25 °C(lit.)