Learn More
Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4 |
| Peso formulazione | 473.9755 |