Learn More
Aluminum powder, -100+325 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11394658
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
[Al]
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7429-90-5
Al
26.98
MFCD00134029
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
5359268
CHEBI:33629
[Al]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Aluminum
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver Gray powder
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Metals basis)
Quantità 250 g
Punto di combustione 400°C (752°F)
IUPAC Name aluminium
Dimensioni maglia -100+325 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Water reactive
Forma Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido piroforico Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H250-Spontaneamente infiammabile all'aria.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P222-Evitare il contatto con l'aria.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P422-Conservare sotto .
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .