Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Frame Rod Platform, Aluminum
Codice prodotto. 11797583 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15.75 x 12 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11797583 15.75 x 12 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11797583 Fornitore Cole-Parmer™ Essentials N. del fornitore 0805930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    357.55€ / pezzi 1
    Risparmia 10.45€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 13-05-2027
Use the Frame Rod Platform to provide support for your specific laboratory equipment.
  • Use to support your labware items from lab fames or support stands.
  • The round plate design features a raised rim to prevent your apparatus from falling.
    • Requires an additional connector in order to attach clamps to frames or other apparatus.
  • The rectangular plates include an integral connector.
Specifica
Materiale Alluminio
Dimensioni (L x P) 15.75 x 12 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 304.8 mm
Product Type Rectangular Support Plate
Forma Rectangular
Da utilizzare con (applicazione) For Specific Laboratory Equipment
Quantità 1 Ea.