Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 40/16 mm |
| Da utilizzare con | Solenoid-operated valves VV and VV C |
| Materiale | Aluminum |
| Quantità | 1 Each |
| Size | 40 mm |
| Tipo | Reducing Pieces |