Descrizione
- Aluminum retort rod
- M10 x 1.55mm thread
Aluminum, Retort Rod
Specifica
Specifica
| Materiale | Alluminio |
| Altezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) asta | 600 mm |
| Diametro (sistema metrico) asta | 12.5 mm |
| Product Type | Retort Rod |
| Finitura | Natural |
| Da utilizzare con (applicazione) | Retort Bases |
| Quantità | 1 Ea. |