Learn More
Aluminum rod, 22mm (0.87in) dia, Puratronic™, 99.9999% metals basis)
Codice prodotto. 15441987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 cm
Dimensione della confezione:
5cm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15441987 5 cm 5cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15441987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044336.BQ
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Aluminum rod
Nota nome 22mm (0.87 in.) dia.
CAS 7429-90-5
Quantità 5 cm
Odore Odorless
Peso ≈10.35g/cm
Forma Rod
Formula molecolare Al
Numero MDL MFCD00134029
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al]
IUPAC Name aluminum
Molecular Weight (g/mol) 26.98
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
Percent Purity 99.9999%
Grado Puratronic