Learn More
Aluminum rod, 6.35mm (0.25in) dia, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11397157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Dimensione della confezione:
25cm
5cm
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11397157 25 cm 25cm
11307167 5 cm 5cm
11317167 4 x 25 cm pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11397157 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011493.BU
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminum
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum rod
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia.
Quantità 25 cm
Odore Odorless
Peso ≈0.87g/cm
Forma Rod
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.999%
Grado Puratronic