Learn More
Bochem™ Aste in alluminio
Codice prodotto. 10248640
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) asta:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) asta unitSize
10248640 750 mm Pezzo
10400251 1000 mm Pezzo
10676561 500 mm Pezzo
10686561 600 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10248640 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 5132
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Botech™ Aluminum Rods to support stand bases.
  • Aluminum
  • Sizes vary
  • For stand base
  • 12 D/O
Specifica
Materiale Alluminio
Lunghezza (sistema metrico) 750 mm
Lunghezza (sistema metrico) asta 750 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Product Type Rod
Dimensioni filo M10
Da utilizzare con (applicazione) For Stand Bases M10 Threaded
Quantità 1 Ea.