Learn More
Korff™ Piastre di evaporazione a fondo tondo in alluminio
Codice prodotto. 11982563
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
28 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11982563 28 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11982563 Fornitore Korff™ N. del fornitore 60500
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Eliminate the need for cleaning and storing of glass evaporating dishes. Korff™ Aluminum Round Bottom Evaporating Dishes are ideal for weighing, dispensing or moisture determinations.
  • Economical, lightweight aluminum dishes
  • Flared rim
  • Use as evaporating dishes or dust covers
Specifications
Forma del fondo Rotondo
Capacità (sistema metrico) 28 mL
Materiale Alluminio
Forma Round
Tipo Piastra di evaporazione
Spessore 0.1 mm
Altezza (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema metrico) 64 mm