Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 25/8 mm |
| Da utilizzare con | Solenoid-operated valves VV and VV C |
| Materiale | Aluminum |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 4 cm |
| Quantità | 1 Each |
| Size | 6 x 10 mm |
| Tipo | Small KF Flange |