Learn More
Korff™ Rotoli di alluminio piccoli
Codice prodotto. 12694526
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
300 mm
450 mm
Descrizione:
Foil Gauge: 0.015mm
Foil Gauge: 0.030mm
Dimensione della confezione:
10m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Descrizione Dimensione della confezione
12694526 300 mm Foil Gauge: 0.030mm 10m
10523282 300 mm Foil Gauge: 0.015mm 10m
10210312 450 mm Foil Gauge: 0.030mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12694526 Fornitore Korff™ N. del fornitore 60050
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004