Learn More
Aluminum Sulfate Hydrate ACS MP Biomedicals
Codice prodotto. 11450482 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11450482 1 kg
11430482 100 g
11440482 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11450482 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219140391
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Identificatori chimici
CAS 17927-65-0
Sinonimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Sulfate Hydrate
Nota nome Hydrate
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98 to 102%
Formula molecolare Al2H36O30S3
InChI Key AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
IUPAC Name dialuminum;trisulfate;octadecahydrate
Molecular Weight (g/mol) 666.401
Peso formulazione 342.15 (Anhydrous)
Grado Reagente ACS