Learn More
Aluminum sulfate hydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 100-110%, 51.0-59.0% Al2(SO4)3 basis, Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15611020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
20kg
25kg
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15611020 1 kg 1kg
15621020 2.5 kg 2.50kg
15651020 6 x 1 kg pezzi 6
15631020 20 kg 20kg
15641020 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15611020 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 110441KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.00€
    69.98€ / 1kg
    Risparmia 6.02€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-03-2027
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 100-110%, 51.0-59.0% Al2(SO4)3 basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-31-8
Formula molecolare Al2H36O30S3
Molecular Weight (g/mol) 666.401
InChI Key AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC Name dialuminum;trisulfate;octadecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum Sulfate Hydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Quantità 1 kg
Formula lineare Al2(SO4)3 · 18H2O
Numero UN 3260
Peso formulazione 342.15g/mol (anhydrous basis)
Percent Purity 100 to 110%
Grado puriss.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum sulfate hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum sulfate hydrate