Learn More
VACUUBRAND™ Aluminum T-piece With Small KF Flanges
Codice prodotto. 10589911 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
10/10/10 mm
16/16/16 mm
25/25/25 mm
40/40/40 mm
Size:
30 x 60 mm
40 x 80 mm
50 x 100 mm
65 x 130 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Inside Size Dimensione della confezione
10589911 40/40/40 mm 65 x 130 mm Pezzo
10039560 10/10/10 mm 30 x 60 mm Pezzo
10273371 16/16/16 mm 40 x 80 mm Pezzo
10450273 25/25/25 mm 50 x 100 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10589911 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20669506