Learn More
Cole-Parmer™ Strumenti di tensionamento in alluminio
Codice prodotto. 11762753 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Alluminio
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11762753 Alluminio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11762753 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0683000
Stock Up and Save Up to 60%
Usa il codice promozionale 28009
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Adjust tension from light to very tight using a knob at the base of this tool. Cole-Parmer™ Aluminum Tensioning Tool cuts ties automatically when preset tension is reached. Tension knob features lock to ensure repeatable tension, tie after tie.
Adjust tension from light to very tight using a knob at the base of this tool. Cole-Parmer™ Aluminum Tensioning Tool cuts ties automatically when preset tension is reached. Tension knob features lock to ensure repeatable tension, tie after tie.
Shock-resistant tool absorbs all impact. Ideal for 18 to 175 lb. cable or zip ties. No twisting necessary.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cable, Zip Ties, Aluminum Gun, Stiffer
Materiale Alluminio
Da utilizzare con (applicazione) La pistola in alluminio più rigida è consigliata per i lavori in grande serie
N. per confezione 1 ciascuno
Temperature Range (Metric) da –40 a 85 °C
Product Type Utensili per tensionamento