Learn More
WTW™ Aluminum Test Kits
Click to view available options
Range:
0.02 to 1.2 mg/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | For ground, surface, sea, waste water, drinking water, seepage water, process water |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, Photoflex photometers |
| Include | Certificates |
| Range | 0.02 to 1.2 mg/L |
| Metodo test | Photometric |
| Tipo | TOC Standard solution |