Learn More
Heathrow Scientific™ Aluminum Test Tube Basket
Codice prodotto. 12327569 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
152 x 152 x 152 mm
256 x 152 x 152 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
12327569 256 x 152 x 152 mm Pezzo
12317569 152 x 152 x 152 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12327569 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS20341B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.85€
    27.87€ / pezzi 1
    Risparmia 2.98€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Wash and store test tubes. Heathrow Scientific™ Aluminum Test Tube Basket can withstand repeated exposure to autoclaves.
  • Constructed of lightweight aluminum
  • Ideal for washing and storing test tubes
  • Withstands repeated autoclaving and use in the lab
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Silver
Capacità Test Tubes
Materiale Aluminum
Forma Rectangular
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Washing, Autoclaving, Storing Test Tubes
Dimensioni (L x P x A) 256 x 152 x 152 mm
Product Type Basket for Test Tubes
Altezza (sistema metrico) 15.2 cm
Matrice 1 x 1
Larghezza (sistema metrico) 15.2 cm