Specifica
| Divisori a celle | 18 |
| Materiale | Aluminum, Stainless Steel |
| Posizioni | 18 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermometer |
| Quantità | 1 Each |
| Lunghezza (sistema metrico) | 120 mm |
| Altezza (sistema metrico) interno | 125 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 120 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 10 mm |
| Product Type | Thermometer Rack |
| Vedi altri risultati |