Specifica
| Materiale o nome chimico | Aluminum trifluoromethanesulfonate |
| Punto di fusione | 300.0°C |
| Colore | White |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 50 g |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (Complexometry) |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble |
| Peso formulazione | 474.19 |
| Percent Purity | 99% |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Aluminium trifluoromethanesulfonate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.