Learn More
Aluminum trifluoromethanesulfonate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11328877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328877 10 g 10g
11318877 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038568.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 74974-61-1 | Molecular Formula: C3AlF9O9S3 | Molecular Weight: 474.171 g/mol
Aluminum trifluoromethanesulfonate is used in pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74974-61-1
Formula molecolare C3AlF9O9S3
Molecular Weight (g/mol) 474.171
Numero MDL MFCD00143596
InChI Key FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum triflate, aluminum triflate, aluminum tris trifluoromethanesulfonate, aluminum trifluoromethanesulphonate, aluminum 3+ tritriflate, aluminum trifluoromethanesulfonate, aluminum iii triflate, aluminum iii triflate, aluminum tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 2737634
IUPAC Name aluminum;trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione ∼300°C
Colore White
Formula lineare Al(CF3SO3)3
Quantità 10 g
Numero UN UN3261
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 474.2
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aluminum trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.