Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Boats
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30042344 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
25 mL
42 mL
70 mL
80 mL
140 mL
Diametro (sistema metrico):
28 mm
52 mm
57 mm
71 mm
73 mm
103 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) unitSize
30042344 25 mL 52 mm pezzi 100
30042342 5 mL 28 mm pezzi 100
30042348 42 mL 57 mm pezzi 100
30042346 70 mL 71 mm pezzi 100
30042345 80 mL 73 mm pezzi 100
30042341 140 mL 103 cm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 30042344
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Aluminum Weighing Boat may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
  • These sturdy yet lightweight boats feature a smooth, flat bottom for sample handling.
Specifica
Descrizione Crinkle
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Colore Silver
Monouso Single-use
Materiale Aluminum
Forma Circular
Sterilità Non-sterile
Tipo Weighing Boat
N. per confezione 100/Pk.
Spessore 0.075 mm
Profondità (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema metrico) 52 mm