Learn More
Cole-Parmer™ Piastra per pesatura in alluminio
Codice prodotto. 11867232 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.035 mL
0.35 mL
1.12 mL
Forma:
Rettangolo
Round
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Forma Dimensione della confezione
11867232 0.35 mL Round pezzi 100
11857232 1.12 mL Rettangolo pezzi 50
11877232 0.035 mL Round pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11867232 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0101907
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    100.49€ / pezzi 100
    Risparmia 7.51€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use these aluminum weighing dishes for microbalances, organic micro elementary and thermal analysis, and pharmaceutical applications. Micro Aluminum Weighing Dishes are compatible with most commercially available analyzers and micro balances.
  • Packaged in easy-to-use plastic containers for storage and dispensing
  • Oil-free and non-coated
  • Disposable
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 0.35 mL
Monouso Sì
Materiale Alluminio
Forma Round
Tipo Micro-piastre per pesatura
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ideale per microbilance, analisi termica ed elementare organica micro e per uso farmaceutico
Lunghezza (sistema metrico) 13 mm
Profondità (sistema metrico) 13 mm
Diametro (sistema imperiale) 0.563 in.
Diametro (sistema metrico) 3.5 mm