Descrizione
- Packaged in easy-to-use plastic containers for storage and dispensing
- Oil-free and non-coated
- Disposable
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Flat |
| Capacità (sistema metrico) | 0.035 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Aluminum |
| Forma | Round |
| Tipo | Weighing Dish |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microbalances, Organic Micro Elementary and Thermal Analysis, and Pharmaceutical Use |
| Lunghezza (sistema metrico) | 6 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 2.5 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.25 in. |
| Vedi altri risultati |