Learn More
Wheaton™ Aluminum Weighing Dish
Wheaton Aluminum Weighing Dish, Disposable: Yes, For Use With: For Milligram Weighing, Height: 8 mm
Marca:  Wheaton™ 370792
142.82 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12824841
  • 158.00€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 17-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Wheaton Aluminum Weighing Dish, Disposable: Yes, For Use With: For Milligram Weighing, Height: 8 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Flat
Aluminum
Weighing Dish
8 mm
Single-use
Round
For Milligram Weighing
20 mm