Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Weighing Dishes
Codice prodotto. 30042343 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.25 mL
1 mL
15 mL
45 mL
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
30042343 0.25 mL 13 mm pezzi 100
30042339 1 mL 25 mm pezzi 50
30042340 15 mL 70 mm pezzi 50
30042347 45 mL 90 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30042343
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.20€
    12.29€ / pezzi 100
    Risparmia 1.91€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Aluminum Weighing Dish may be used for general-purpose weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying.
  • Designed for moisture determination balances with slightly tapered walls for stacking.
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 0.25 mL
Colore Silver
Monouso Single-use
Materiale Aluminum
Forma Circular
Sterilità Non-sterile
Tipo Weighing Dish
N. per confezione 100/Pk.
Spessore 0.19 mm
Profondità (sistema metrico) 3.5 mm
Diametro (sistema metrico) 13 mm