Learn More
Fisherbrand™ Vassoi di pesatura ed essiccazione in alluminio
Codice prodotto. 11918094 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
Diametro (sistema metrico):
43 mm
57 mm
70 mm
108 mm
Altezza (sistema metrico):
8 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11918094 Grande 70 mm 16 mm pezzi 100
11998084 Piccolo 43 mm 12 mm pezzi 100
11908094 Medio 57 mm 14 mm pezzi 100
11988084 Grande 108 mm 8 mm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11918094
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per bilance per la misurazione dell'umidità. Il vassoio di pesatura ed essiccazione in alluminio Fisherbrand™ è ideale per applicazioni generiche di pesatura, conservazione, processazione o essiccazione. I vassoi in alluminio leggeri molto grandi misurano 108 mm di diametro Con 50 vassoi monouso impilabili per confezione.
  • Ideal for sample weighing, dispensing, storage, food processing, evaporating or drying
  • Also ideal as a dust cover for open vessels or as sample holders
  • Made from oil-free, light gauge aluminum that is FDA/food-grade compliant
  • Design includes finger tab for end user comfort
  • Tapered walls promote stable stacking
  • Available in 4 varieties
    • Boats: 3 sizes with crimped sides, flat bottoms and finger tabs that can be etched for easy identification (100/pack)
    • Dish: 1 large size, designed for moisture determination balance (50/pack)
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Silver
Monouso Sì
Materiale Alluminio
Forma Fondo piatto e rotondo, linguetta
Sterilità Non-sterile
Tipo Piastre per pesatura con lati scanalati
Da utilizzare con (applicazione) Per applicazioni generiche di pesatura, erogazione, conservazione, trasformazione degli alimenti, evaporazione o essiccazione
Include Finger Tab
Size Grande
Altezza (sistema metrico) 16 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm