Learn More
Aluminum wire, 0.05mm (0.002in) dia, hard, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11318618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 m
5 m
10 m
Dimensione della confezione:
10m
1m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318618 1 m 1m
11328618 5 m 5m
11308618 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11318618 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 040676.G1
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Form: Approx. 0.0053g/m; Temper: as drawn | CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminium
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum
Colore Silver
Nota nome Hard
Aspetto Silver-colored wire
Densità 2.7g/cm3
Quantità 1 m
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Forma Wire