Learn More
Aluminum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. 11366837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 m
100 m
300 m
Dimensione della confezione:
100m
25m
300m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11366837 25 m 25m
11386837 100 m 100m
11376837 300 m 300m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11366837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010747.G9
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Form: approx. 2.1g/m; Temper: soft | CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Formula molecolare Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
Numero MDL MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Specifica
Materiale o nome chimico Aluminum wire
Colore Silver
Nota nome Annealed
Quantità 25 m
Intervallo percentuale saggio 99.999% (Metals basis)
Forma Wire
IUPAC Name aluminium