Learn More
Alverine Citrate, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Alverine Citrate |
| CAS | 5560-59-8 |
| Nomi componenti o analita | Alverine Citrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C20 H27 N . C6 H8 O7 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Alverine Citrate, N-Ethyl-N-(3-phenylpropyl)benzenepropanamine 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1), N-Ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate (1:1), Alverine citrate, Antispasmin, Calmabel, Gamatran, Gamatran citrate, NSC 35459, Profenine, Prophelan, Proverine, Spacolin, Spasmaverine, Spasmonal |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H27N.C6H8O7/c1-2-21(17-9-15-19-11-5-3-6-12-19)18-10-16-20-13-7-4-8-14-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h3-8,11-14H,2,9-10,15-18H2,1H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCN(CCCc1ccccc1)CCCc2ccccc2.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O |
| Vedi altri risultati |