Learn More
Alverine citrate, MedChemExpress
Descrizione
Alverine citrate is a 5-HT1A receptor antagonist, with an IC50 of 101 nM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Alverine citrate |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 5560-59-8 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C26H35NO7 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Sinonimo | NSC 35459 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only