Learn More
Alverine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11444771 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11444771 25 g
11434771 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444771 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215473225
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5560-59-8
Formula molecolare C26H35NO7
Molecular Weight (g/mol) 473.566
InChI Key RYHCACJBKCOBTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alverine citrate, alverine citrate salt, nci 85x, unii-9jfb58yk1e, 9jfb58yk1e, n-ethyl-3,3'-diphenyldipropylamine citrate 1:1, dsstox_cid_25562, dsstox_rid_80959, dsstox_gsid_45562
PubChem CID 21718
ChEBI CHEBI:53785
IUPAC Name N-ethyl-3-phenyl-N-(3-phenylpropyl)propan-1-amine;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid
SMILES CCN(CCCC1=CC=CC=C1)CCCC2=CC=CC=C2.C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Alverine
Quantità 25 g
Peso formulazione 473.6
Forma fisica Powder