Learn More
Velp Scientifica™ AM 4 Digital Agitatore Magnetico Riscaldante Multiposizione
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30042338 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Stirring Hotplate only
Stirring Hotplate w/ Ext. Probe
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include unitSize
30042338 Stirring Hotplate only Pezzo
30042337 Stirring Hotplate w/ Ext. Probe Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30042338 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore F20500600
Keep Your Samples Cool
Usa il codice promozionale 27999
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 24-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatore magnetico riscaldante digitale con quattro piastre indipendenti in CerAlTop™, che assicura la massima precisione nella termoregolazione del campione, sicurezza per l’operatore ed elevata riproducibilità.
Termoregolazione accurata, per un'elevata riproducibilitàL'agitatore magnetico riscaldante multiposizione AM 4 Digital è la soluzione ideale per i laboratori che richiedono un controllo preciso della temperatura del campione e la massima riproducibilità.
L'AM 4 Digital può essere collegato alle sonde Pt100, Pt1000 e al termoregolatore digitale VTF, per un controllo accurato e diretto della temperatura del campione.
Quando collegato alla sonda di temperatura (Pt100 e Pt1000), lo strumento termoregola il campione fino a 310°C, con un'accuratezza di ± 1,0 °C, mentre con il termoregolatore digitale VTF, l'AREX 5 Digital è in grado di riscaldare il fluido fino a 300°C con una precisione di ± 0,5 °C.
Le piastre in CerAlTop™, di 135 mm di diametro, è composta in lega di alluminio rivestita da uno strato ceramico, e garantisce un omogeneo e veloce trasferimento del calore su tutta la superficie.
Massima protezione e comfort
L'agitatore magnetico riscaldante multiposizione AM 4 Digital garantisce un elevato livello di sicurezza e protezione per gli operatori di laboratorio.
Le componenti elettroniche interne sono protette dalla struttura della piastra che garantisce un'elevata resistenza anche agli ambienti e alle applicazioni di laboratorio più impegnative.
Varie funzioni di sicurezza proteggono l'utente nelle sue operazioni quotidiane; tra queste i circuiti di sicurezza, la protezione da sovratemperatura e l'allarme di rilevamento della sonda. È inoltre possibile limitare la temperatura massima, al fine di soddisfare anche le esigenze di sicurezza più elevate.
Un messaggio di sicurezza 'HOT' viene visualizzato quando la temperatura della piastra supera i 50°C e la funzione di riscaldamento non è attiva.
Interfaccia utente ottimizzata per un facile utilizzo
4 display a LED luminosi consentono una facile lettura delle condizioni di lavoro dello strumento e un monitoraggio costantemente della temperatura e la velocità di agitazione
È possibile impostare la velocità in modo preciso e accurato, da 50 a 1500 rpm, e grazie a un potente motore brushless è possibile agitare volumi fino a 20 Litri (H2O).
L'AM 4 Digital è dotato della tecnologia SpeedServo™ che consente di mantenere costante la velocità, anche al variare della viscosità del campione.
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum Alloy
Tensione 230 V
Include Stirring Hotplate only
Materiale corpo Epoxy-painted aluminum structure
Size 135 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) Up to 310°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 20 L
Tipo di spina EU/UK/AUS/CN
N. di posizioni 4
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 50 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 715 x 90 x 270 mm
Display Digital