Learn More
Velp Scientifica™ AM 4 Agitatore Magnetico Riscaldante Multiposizione
Codice prodotto. 30042336 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU/UK/AUS/CN
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
30042336 EU/UK/AUS/CN Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30042336 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore F20500590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.68€
    1648.00€ / pezzi 1
    Risparmia 167.68€
    9% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Agitatore magnetico con piastra riscaldante a quattro posizioni indipendenti, analogico, robusto e affidabile, progettato per garantire sicurezza e prestazioni di agitazione e riscaldamento elevate. La soluzione ideale per applicazioni di base in laboratori industriali e accademici.
Agitazione e riscaldamento per applicazioni di laboratorio generiche
L'agitatore magnetico multi-posizione AM 4 è la soluzione ideale per applicazioni di base che non richiedono un controllo accurato della temperatura del campione.
L'AM 4 è dotato di un potente motore brushless che permette di agitare volumi fino a 15 litri (H2O), per le applicazioni di laboratorio di tutti i giorni.
Ruotando la manopola di sinistra, è possibile regolare la temperatura di ognuna delle quattro postazioni fino a 310 °C, mentre quella destra consente di impostare la velocità di agitazione da 100 a 1500 rpm.
L'AM 4 è dotato della tecnologia SpeedServo™ che consente di mantenere costante la velocità, anche al variare della viscosità del campione.
Facile da usare, sicuro e progettato per durare
Le piastre in alluminio con un diametro di 135 mm, garantiscono una perfetta omogeneità di temperatura e un trasferimento ottimale del calore su tutta la superficie.
Quattro indicatori luminosi informano l'operatore quando la funzione di riscaldamento è attiva. Inoltre, un'apposita icona rimane accesa quando la temperatura della piastra super i 50°C, anche quando lo strumento è spento.
Le componenti elettroniche interne sono protette dalla struttura della piastra che garantisce un'elevata resistenza anche agli ambienti e alle applicazioni di laboratorio più impegnative.
Specifica
Materiale piastra superiore Aluminum Alloy
Tensione 230 V
Materiale corpo Epoxy-painted aluminum structure
Size 135 mm dia.
Temperatura (sistema metrico) Up to 310°C
Tipo Magnetic Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 15 L
Tipo di spina EU/UK/AUS/CN
N. di posizioni 4
Dimensioni contenitore max 15 L
Stirring Range 100 to 1500 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 715 x 90 x 270 mm
Display Analog