Learn More
R&D Systems™ AM 80
Codice prodotto. 18095392
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18095392 10 mg 10mg
18026002 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18095392 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 3507/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.94€
    250.95€ / 10mg
    Risparmia 27.99€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. RARα agonist; anticancer agent
Retinoic acid receptor α (RARα) agonist that induces differentiation (ED50 = 0.79 nM) and apoptosis of HL-60 cells in vitro. Exhibits antiproliferative effects against a variety of human tumor cells lines (mean values of 35, 40 and 60% growth inhibition at 0.1, 1 and 10 μM respectively) and displays anticancer activity against acute promyelocytic leukemia in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94497-51-5
Formula molecolare C22H25NO3
Specifica
Materiale o nome chimico AM 80
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 351.44
Purezza >99%
Peso molecolare 351.45