Learn More
AM095 free acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473027
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16473027 50 mg 50mg
16467046 100 mg 100mg
16459517 5 mg 5mg
16441216 200 mg 200mg
16411806 500 mg 500mg
16406978 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16473027 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16040
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
AM095 (free acid) is a potent LPA1 receptor antagonist with IC50 values of 0.98 and 0.73 μM for recombinant human or mouse LPA1 respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico AM095 free acid
CAS 1228690-36-5
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H24N2O5
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 67.3 mg/mL (147.43 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=C(C3=C(NC(O[C@@H](C4=CC=CC=C4)C)=O)C(C)=NO3)C=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 456.49
Peso formulazione 456.49
Percent Purity 98.07%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only